Learn More
Methylindol-5-carboxylat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322947
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11322947 1 g 1 Gramm
11332947 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322947 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16228.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1011-65-0 | C10H9NO2 | 175.187 g/mol
Reactant for biosynthesis of inhibitors of protein kinases, reactant in metal-free Friedel-Crafts alkylation, reactant in preparation of diphenylsulfonium ylides from Martin?s sulfurane, reactant in cross dehydrogenative coupling reactions, reactant in synthesis of indirubin derivatives, reactant in preparation of aminoindolylacetates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktant für die Biosynthese von Inhibitoren von Proteinkinasen, Reaktant der metallfreien Friedel-Crafts-Alkylierung, Reaktant bei der Herstellung von Diphenylsulfonium-Yliden aus Martin-Sulfuran, Reaktant in gekreuzten dehydrogenativen Kupplungsreaktionen, Reaktant bei der Synthese von Indirubin-Derivaten, Reaktant bei der Herstellung von Aminoindolylacetaten.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1011-65-0
Summenformel C10H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 175.187
MDL-Nummer MFCD00153023
InChI-Schlüssel DRYBMFJLYYEOBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl indole-5-carboxylate, indole-5-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-5-carboxylic acid, methyl ester, methylindole-5-carboxylate, 1h-indole-5-carboxylic acid methyl ester, indole5carboxylicacidmethylester, indole-5-carboxylicacidmethylester, indole-5-carboxylate, pubchem7248, 5-methoxycarbonylindole
PubChem CID 2737635
IUPAC-Name Methyl 1H-Indol-5-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)NC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl indole-5-carboxylate
Schmelzpunkt 123°C to 126°C
Menge 1 g
Beilstein 474256
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) ≥98%