Learn More
Methylindol-4 -Carboxylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322867
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11322867 250 mg 250 Milligramm
11302867 1 g 1 Gramm
11312867 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11322867 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16021.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 39830-66-5 | C10H9NO2 | 175.187 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39830-66-5
Summenformel C10H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 175.187
MDL-Nummer MFCD00191222
InChI-Schlüssel WEAXQUBYRSEBJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl indole-4-carboxylate, indole-4-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-4-carboxylic acid methyl ester, methyl 4-indolecarboxylate, 4-indole-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-4-carboxylic acid, methyl ester, 4-methoxycarbonylindole, 4-methoxycarbonyl-1h-indole, indole-4-carboxylate, pubchem1705
PubChem CID 2733668
IUPAC-Name Methyl 1H-Indol-4-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C2C=CNC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl indole-4-carboxylate
Schmelzpunkt 68°C to 71°C
Menge 250 mg
Beilstein 141826
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 99%