Learn More
Methylwasserstoffsuccinat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456118
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15456118 25 g 25 Gramm
15466118 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456118 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59722.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3878-55-5 | C5H8O4 | 132.115 g/mol
It could react with 1,2,3-trimethoxy-benzene, and obtain the 4-oxo-4-(2,3,4-trimethoxy-phenyl)-butyric acid methyl ester. This reaction needs the reagent of PPA. Butanedioic Acid 1-Methyl Ester is an intermediate in the synthesis of agonist to both GHB and GABAB neural receptors, exhibiting neurotransmitter-like effects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Könnte mit1,2,3-Trimethoxy-Benzol zu 4-Oxo-4-(2,3,4-Trimethoxy-Phenyl)-Butyrinsäure-haltigen Methylestern reagieren. Für diese Reaktion ist das Reagenz PPA erforderlich. Butandisäure 1-Methylester ist ein Zwischenprodukt in der Synthese von Agonisten zu GHB und neuronalen GABAB-Rezeptoren, die neurotransmitterähnliche Effekte zeigen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3878-55-5
Summenformel C5H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 132.115
MDL-Nummer MFCD00002788
InChI-Schlüssel JDRMYOQETPMYQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym monomethyl succinate, succinic acid monomethyl ester, methyl hydrogen succinate, mono-methyl succinate, butanedioic acid, monomethyl ester, 3-carbomethoxypropanoic acid, succinic acid, monomethyl ester, unii-ya2v724s0a, mono-methyl hydrogen succinate, butanedioic acid monomethyl ester
PubChem CID 77487
ChEBI CHEBI:75146
IUPAC-Name 4-Methoxy-4-Oxobutansäure
SMILES COC(=O)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl hydrogen succinate
Schmelzpunkt 54°C to 57°C
Siedepunkt 151°C (20 mmHg)
Strukturformel CH3OCOCH2CH2CO2H
Menge 25 g
Beilstein 1722669
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 132.11
Reinheit (%) 95%