Learn More
Methylwasserstoffacelat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307995
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11307995
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L08116.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 2104-19-0 | C10H18O4 | 202.25 g/mol
Methyl hydrogen azelate is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-Wasserstoff-Azelat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2104-19-0
Summenformel C10H18O4
Molekulargewicht (g/mol) 202.25
MDL-Nummer MFCD00004431
InChI-Schlüssel VVWPSAPZUZXYCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl hydrogen azelate, monomethyl azelate, azelaic acid monomethyl ester, nonanedioic acid, monomethyl ester, monomethyl nonanedioate, 8-carbomethoxyoctanoic acid, azelaic acid, monomethyl ester, mono-methyl azelate, unii-xdi67hf5bh, xdi67hf5bh
PubChem CID 75009
IUPAC-Name 9-Methoxy-9-oxononansäure
SMILES COC(=O)CCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl hydrogen azelate
Schmelzpunkt 22°C to 24°C
Siedepunkt 146°C to 147°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Strukturformel CH3OOC(CH2)7COOH
Brechungsindex 1.447
Menge 5 g
Beilstein 1775786
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 202.25
Reinheit (%) 96%