Learn More
Methylwasserstoffadipat, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11362856
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11362856 25 g 25 Gramm
11352856 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362856 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09061.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Methylhydrogenadipat ist ein nützliches synthetisches Zwischenprodukt. Geeignet zur Herstellung von 1,3,4-Thiadiazol-hydroxaminsäure-Derivaten als neuartige Histondeacetylase-Inhibitoren mit möglicherweise krebshemmender Wirkung. Dient auch zur Synthese von mit Mannose verknüpften Biphenylacetylsäure-Derivaten als neuartige Inhibitoren der selektinvermittelten Zelladhäsion.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 627-91-8
Summenformel C7H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 160.17
MDL-Nummer MFCD00004418
InChI-Schlüssel UOBSVARXACCLLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym monomethyl adipate, adipic acid monomethyl ester, methyl hydrogen adipate, methyl adipate, methyl hemiadipate, hexanedioic acid, monomethyl ester, 5-carbomethoxypentanoic acid, monomethyl 1,6-hexanedioate, adipic acid, monomethyl ester, hexanedioic acid, 1-methyl ester
PubChem CID 12328
ChEBI CHEBI:70855
IUPAC-Name 6-Methoxy-6-Oxohexansäure
SMILES COC(=O)CCCCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl hydrogen adipate
Schmelzpunkt 7°C to 9°C
Dichte 1.122
Siedepunkt 134°C to 135°C (2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.442
Menge 25 g
Beilstein 1766411
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 99%