missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methylhexanoat, TRC

Artikelnummer. 30007532
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30007532 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30007532 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM312065250G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 106-70-7
Summenformel C7 H14 O2
Molekulargewicht (g/mol) 130.18
Synonym Hexanoic Acid Methyl Ester, Hexanoic acid, methyl ester, Agnique 610G, Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Methyl capronate, Methyl hexanoate, Methyl hexoate, Methyl n-hexanoate, NSC 5023, Pastell M 6
IUPAC-Name Methylhexanoat
SMILES CCCCCC(=O)OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Caproic Acid Methyl Ester
Menge 250 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H2,1-2H3
Formelmasse 130.0994
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.