Learn More
Methyl-Hexanoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl hexanoate |
| Schmelzpunkt | -71.0°C |
| Dichte | 0.8840g/mL |
| Siedepunkt | 151.0°C |
| Flammpunkt | 42°C |
| Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | CH3(CH2)4COOCH3 |
| Brechungsindex | 1.4047 to 1.4067 |
| Menge | 50 g |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methyl hexanoate
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Name des Produkts
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering