Learn More
Methylheptadecanoat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17730649 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17730649 1 g 1 Gramm
17740649 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17730649 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 469300010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Alpha-Vektor METHYLHEPTADECANOATE
Chemischer Name oder Material Methyl heptadecanoate
CAS 1731-92-6
Schmelzpunkt 29°C to 30°C
Farbe Farblos oder Weiß bis Gelb
Siedepunkt 152°C to 153°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Conforms
Verpackung Glasflasche
Summenformel C18 H36 O2
MDL-Nummer 00009001
Menge 1 g
Synonym Methyl margarate
Molekulargewicht (g/mol) 284.48
Physikalische Form Liquid or Powder