Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylgrün, Zinkchloridsalz
Artikelnummer. 15494099
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15494099 25 g 25 Gramm
15404109 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494099 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J61509.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.34 CHF
    95.65 CHF / 25 Gramm
    Sparen 23.69 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7114-03-6 | C27H35Cl4N3Zn | 608.78 g/mol
Methyl Green is a DNA stain used as a tracking dye in acid buffers for electrophoresis. It helps differentiate bacteria and is also a tissue stain for nucleoli and mitochondria in tissues. It is used with Bismarck Brown frequently.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylgrün ist ein DNA-Färbemittel, das als Tracking-Farbstoff in Säurepuffern für die Elektrophorese verwendet wird. Es hilft bei der Differenzierung von Bakterien und ist auch ein Gewebefärbemittel für Nukleolen und Mitochondrien in Geweben. Es wird häufig mit Bismarck Brown verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol oder Methanol
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7114-03-6
Summenformel C27H35Cl4N3Zn
Molekulargewicht (g/mol) 608.78
MDL-Nummer MFCD00151094
InChI-Schlüssel ZKOGXCSOLMZRAZ-UHFFFAOYSA-J
Synonym C.I. 42590
PubChem CID 131675247
IUPAC-Name Zink;[4-[4-(Dimethylamino)Phenyl]-(4-Dimethylazanylidenecyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)methyl]Phenyl]-Ethyl-Dimethylazan;Bromid;Trichlorid
SMILES CC[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn+2].[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Green, zinc chloride
Schmelzpunkt >300°C
Beilstein 3914106
Farbe Grün
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol or methanol
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver
Formelmasse 653.24
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl Green, zinc chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl Green, zinc chloride