Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylgrün, 0.1 % w/v wässrige Lösung
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl Green |
| CAS | 14855-76-6 |
| Konzentration | 0.1% w/v aq. soln. |
| Summenformel | C27H35BrClN3 |
| MDL-Nummer | MFCD00036449 |
| Merck Index | 14,6082 |
| Synonym | C.I. 42590; Ethyl Green |
| InChI-Schlüssel | IDAQSADEMXDTKN-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | CC[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-].[Br-] |
| IUPAC-Name | [4-[[4-(Dimethylamino)phenyl]-(4-Dimethylazanylidencyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)Methyl]Phenyl]-Ethyl-Dimethylazanium;Bromid;Chloride |
| Mehr anzeigen |