Learn More
Methylgeranat, Isomer-Gemisch, ≥ 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439496
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11439496
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19218.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1189-09-9 | C11H18O2 | 182.263 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1189-09-9
Summenformel C11H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 182.263
MDL-Nummer MFCD00036571
InChI-Schlüssel ACOBBFVLNKYODD-CSKARUKUSA-N
Synonym methyl geranate, e-methylgeranate, methyl geraniate, unii-26yr95mgp2, methyl 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dienoate, 2,6-octadienoic acid, 3,7-dimethyl-, methyl ester, e, methyl geranate, mixture of isomers, methyl 3,7-dimethyl-2,6-octadienoate, 2,6-octadienoic acid, 3,7-dimethyl-, methyl ester, 2e, 2,6-octadienoic acid, 3,7-dimethyl-, methyl ester
PubChem CID 5365910
IUPAC-Name Methyl-(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienoat
SMILES CC(=CCCC(=CC(=O)OC)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl geranate
Namenshinweis mixture of isomers
Dichte 0.925
Siedepunkt 70°C (4 mmHg)
Flammpunkt 99°C (210°F)
Brechungsindex 1.469
Menge 50 g
Formelmasse 182.26
Reinheit (%) 94%