Learn More
Methylformiat, TRC
Artikelnummer. 30480574
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30480574 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30480574 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3053901G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formic acid-methyl ester
CAS 107-31-3
Summenformel C2 H4 O2
Menge 1 g
Synonym Formic acid','methyl ester, Methanoic acid methyl ester, Methyl formate, Methyl methanoate, R 611
InChI-Formel InChI=1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3
SMILES COC=O
IUPAC-Name Methylformiat
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
Formelmasse 60.0211