Learn More
Methylformat, Reagenzqualität, 97 %, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120581 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
4 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Stück
Artikelnummer. 15667950
Marke: Honeywell Research Chemicals M468371L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 97 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-31-3
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
MDL-Nummer MFCD00003291
InChI-Schlüssel TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ameisensäure, Methylester, Methylmethanoat, Ameisensäure-Methylester, Methylformat, Caswell Nr. 570, methylformiaat, mravencan methylnaty, methylformate, caswell no. 570, hcooch3
PubChem CID 7865
ChEBI CHEBI:77699
IUPAC-Name Methylformiat
SMILES COC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylformiat
Farbe Farblos
Dichte 0.974 g/ml bei 20 °C
Siedepunkt 34 °C (1013 hPa)
Flammpunkt −19 °C (−2.2 °F)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HCO2CH3
Menge 1 l
UN-Nummer UN1243
Beilstein 1734623
Formelmasse 60.05 mol
Reinheit (%) 0.97
Physikalische Form Flüssig