Learn More
Methylformat, Reagenzqualität, 97 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15687950 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
4 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15687950 4 x 1 l Glasflasche 4 Stück
15667950 1 l Glasflasche 1 Liter
15677950 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15687950 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. M468374X1L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 97 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-31-3
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
MDL-Nummer MFCD00003291
InChI-Schlüssel TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ameisensäure, Methylester, Methylmethanoat, Ameisensäure-Methylester, Methylformat, Caswell Nr. 570, methylformiaat, mravencan methylnaty, methylformate, caswell no. 570, hcooch3
PubChem CID 7865
ChEBI CHEBI:77699
IUPAC-Name Methylformiat
SMILES COC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylformiat
Farbe Farblos
Dichte 0.974 g/ml bei 20 °C
Siedepunkt 34 °C (1013 hPa)
Flammpunkt −19 °C (−2.2 °F)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HCO2CH3
Menge 4 x 1 l
UN-Nummer UN1243
Beilstein 1734623
Formelmasse 60.05 mol
Reinheit (%) 0.97
Physikalische Form Flüssig