Learn More
Methylformiat, 97 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10437900 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10437900 1 L Glasflasche 1 Liter
10447900 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
13408348 10 L Metalltrommel 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10437900 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 126820010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 107-31-3 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-31-3
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
MDL-Nummer MFCD00003291
InChI-Schlüssel TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Synonym formic acid, methyl ester, methyl methanoate, methylformiat, formic acid methyl ester, formiate de methyle, methylformiaat, mravencan methylnaty, methylformate, caswell no. 570, hcooch3
PubChem CID 7865
ChEBI CHEBI:77699
IUPAC-Name Methylformiat
SMILES COC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl formate
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt -100.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9680g/mL
Siedepunkt 31.0°C to 33.0°C
Flammpunkt −32°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HCO2CH3
Brechungsindex 1.3420 to 1.3440
Menge 1 L
Beilstein 02,18
Fieser 05,446
Merck Index 15,6148
Relative Dichte 0.968
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 300g/L (20°C). Other solubilities: soluble in almost all conventional organic solvent,miscible with alcohol,soluble in ether
Viskosität 0.35 mPa.s (20°C)
Formelmasse 60.05
Reinheit (%) 97%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl formate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl formate, methanol