Learn More
Methylformiat, 97 %, kann bis zu ca. 3 % Methanol enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482538
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Packungsgröße:
10000 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11482538 500 mL 500 Milliliter
11492538 2500 mL -
11468800 10,000 mL 10000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482538 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15850.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 107-31-3 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Methyl formate is used as a precursor to formamide, dimethylformamide and formic acid. It is used as a blowing agent and utilized for quick-drying finishes due to its high vapor pressure. It is used as a component of azeotrope to recover expensive solvents. Further, it is used as a propellant and an intermediate for optical brighteners and hydrocyanic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylformat wird als Vorläufer von Formamid, Dimethylformamid und Ameisensäure verwendet. Wird als Treibmittel eingesetzt und wegen seines hohen Dampfdrucks für schnell trocknende Oberflächen verwendet. Wird als Bestandteil von Azeotrop zur Rückgewinnung teurer Lösungsmittel verwendet. Wird außerdem als Treibmittel und Zwischenprodukt für optische Aufheller und Blausäure verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-31-3
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
MDL-Nummer MFCD00003291
InChI-Schlüssel TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Synonym formic acid, methyl ester, methyl methanoate, methylformiat, formic acid methyl ester, formiate de methyle, methylformiaat, mravencan methylnaty, methylformate, caswell no. 570, hcooch3
PubChem CID 7865
ChEBI CHEBI:77699
IUPAC-Name Methylformiat
SMILES COC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Formate
Schmelzpunkt °C to 100°C
Dichte 0.972
Siedepunkt 32°C to 33°C
Flammpunkt -26°C (-14°F)
Prozentgehaltsbereich 97%
Hinweise zum Prozentgehalt Kann bis zu ≈ 3 % Methanol enthalten
Strukturformel HCO2CH3
Brechungsindex 1.344
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1243
Beilstein 1734623
Merck Index 14,6077
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 60.05
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit