Learn More
Methyldiethylphosphonoacetat, TRC
Artikelnummer. 30480326
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30480326 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30480326 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM301703500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Diethylphosphonoacetate
CAS 1067-74-9
Summenformel C7H15O5P
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H15O5P/c1-4-11-13(9,12-5-2)6-7(8)10-3/h4-6H2,1-3H3
SMILES CCOP(=O)(CC(=O)OC)OCC
IUPAC-Name Methyl-2-diethoxyphosphorylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 210.16
Formelmasse 210.0657