missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl-Dichlormethoxyacetat, 90 %, Tech., Thermo Scientific™

Catalog Number 10023130
Click to view available options
Menge:
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemischer Name oder Material Methyl dichloromethoxyacetate
Namenshinweis tech., 90%
CAS 17640-25-4
Farbe Farblos
Dichte 1.3400g/mL
Siedepunkt 181.0°C
Flammpunkt 91°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H6Cl2O3
Brechungsindex 1.4496 to 1.4516
MDL-Nummer MFCD00012202
Menge 25 mL
Relative Dichte 1.34
Synonym methyldichloromethoxyacetate, methyl2,2-dichloro-2-methoxyacetate, methoxydichloroacetic acid methyl ester, methyl 2,2-dichloro-2-methoxyacetate, methyl 2 pound not2-dichloro-2-methoxyacetate, aceticacid,2,2-dichloro-2-methoxy-,methylester, acetic acid,2,2-dichloro-2-methoxy-,methyl ester
InChI-Schlüssel FWIGIASHGJFYOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C(OC)(Cl)Cl
IUPAC-Name Methyl-2,2-dichlor-2-methoxyacetat
Molekulargewicht (g/mol) 173
PubChem CID 2724502
Formelmasse 173
Reinheit (%) 90%
Güte Eigenschaften
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl dichloromethoxyacetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'