Learn More
Methyldichloracetat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10786351 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10786351 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10143100 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10786351 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 148621000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 116-54-1 | C3H4Cl2O2 | 142.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116-54-1
Summenformel C3H4Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 142.97
MDL-Nummer MFCD00000843
InChI-Schlüssel HKMLRUAPIDAGIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl dichloroacetate, dichloroacetic acid methyl ester, acetic acid, dichloro-, methyl ester, ccris 7740, acetic acid, 2,2-dichloro-, methyl ester, methyldichloroethanoate, acmc-1brpm, dichloroacetic acid methyl, methyl2,2-dichloroacetate, wln: gygvo1
PubChem CID 8315
IUPAC-Name Methyl-2,2-dichloracetat
SMILES COC(=O)C(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl dichloroacetate
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt -52°C
Farbe Farblos
Dichte 1.3810g/mL
Siedepunkt 141°C to 145°C
Flammpunkt 80°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl2CHCO2CH3
Brechungsindex 1.4411 to 1.4431
Menge 100 mL
Beilstein 02, 203
Relative Dichte 1.381
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 142.97
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl dichloroacetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.