Learn More
Methyldecanoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is employed as an intermediate for caproic acid, detergents, emulsifiers, wetting agents, stabilizers, resins, lubricants, plasticizers and flavoring. As a chemical intermediate for alkanolamides, fatty alcohols & acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird als Zwischenprodukt für Kaproinsäure, Detergenzien, Emulgatoren, Netzmittel, Stabilisatoren, Harze, Schmierstoffe, Plastifizierer und Aromastoffe eingesetzt. Dient als chemisches Zwischenprodukt für Alkanolamide, Fettsäuren und Säuren.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl decanoate |
| Schmelzpunkt | -18°C |
| Dichte | 0.877 |
| Siedepunkt | 223°C to 225°C |
| Flammpunkt | 94°C (201°F) |
| Brechungsindex | 1.425 |
| Menge | 250 g |
| Beilstein | 1759170 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol. Insoluble in water. |
| Formelmasse | 186.3 |
| Mehr anzeigen |