Learn More
Methyldecanoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428810
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11428810 100 g 100 Gramm
11477577 50 g 50 Gramm
11487577 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428810 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15658.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 110-42-9 | C11H22O2 | 186.30 g/mol
It is employed as an intermediate for caproic acid, detergents, emulsifiers, wetting agents, stabilizers, resins, lubricants, plasticizers and flavoring. As a chemical intermediate for alkanolamides, fatty alcohols & acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt für Kaproinsäure, Detergenzien, Emulgatoren, Netzmittel, Stabilisatoren, Harze, Schmierstoffe, Plastifizierer und Aromastoffe eingesetzt. Dient als chemisches Zwischenprodukt für Alkanolamide, Fettsäuren und Säuren.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-42-9
Summenformel C11H22O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.30
MDL-Nummer MFCD00009580
InChI-Schlüssel YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl caprate, decanoic acid, methyl ester, methyl caprinate, capric acid methyl ester, decanoic acid methyl ester, methyl-n-caprate, uniphat a30, metholene 2095, methyl n-decanoate, methyl n-caprate
PubChem CID 8050
IUPAC-Name Methyldecanoat
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl decanoate
Schmelzpunkt -18°C
Dichte 0.877
Siedepunkt 223°C to 225°C
Flammpunkt 94°C (201°F)
Brechungsindex 1.425
Menge 100 g
Beilstein 1759170
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 186.3
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl decanoate
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Decanoic acid, methyl ester