Learn More
Methyl α-D-Mannopyranosid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11447382 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11447382 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11447382 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215393790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    614.00 CHF
    584.35 CHF / 500 Gramm
    Sparen 29.65 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reduziert die Bindung von Con A an die Lymphozytenoberfläche in der Kultur. Methyl-α-D-Mannopyranosid, MP Biomedicals, ist ein kompetitiver Inhibitor für die Bindung von Mannose durch Escherichia coli. Es wurde in einer Studie zur Untersuchung der p
Methyl-α-D-Mannopyranosid wurde verwendet, um eine Reihe von tri- und tetrahydroxylierten siebengliedrigen Iminozuckern in einer Studie zu synthetisieren, die an einem stabilem Noeuromycin-Analogon mit einer D-Mannokonfiguration arbeitete.
Spezifikation
CAS 617-04-9
Schmelzpunkt 187 °C bis 197 °C
Summenformel C7H14O6
MDL-Nummer MFCD00063262
Menge 500 g
Synonym Methyl-a-d-Mannopyranosid, Methyl-alpha-d-mannopyranosid, Methyl-alpha-d-Mannosid, Alpha-Methyl-D-Mannosid, Alpha-Methylmannopyranosid, 1-o-Methyl-alpha-D-mannopyranosid, Alpha-D-Methylmannosid, Alpha-Methyl-D---Mannosid, o1-methyl-mannose, alpha-methyl-d---mannoside
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich.
InChI-Schlüssel HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYNA-N
SMILES COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-methoxyoxan-3,4,5-triol
Molekulargewicht (g/mol) 194.18
PubChem CID 101798
ChEBI CHEBI:43943
Formelmasse 194.2
Reinheit (%) ∼99 %
Güte Nicht verfügbar
Physikalische Form Kristallpulver