Learn More
α-Methyl-D-Mannopyranosid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10720575 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10720575 500 g Glasflasche 500 Gramm
10229873 25 g Glasflasche 25 Gramm
10023170 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10720575 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 229255000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alpha-Methyl-D-Mannopyranosid, 99+ %, Acros Organics, Menge:500g, Verpackung:Glasflasche, grau oder weiß, Schmelzpunkt:186,0 bis 194,0 °C, Molekulargewicht:194,18, Prozent Reinheit:99+ %, Erscheinungsbild:(1 %-ige wässr. Lösg.) klar, farblos, Assay-Prozentbereich:min. 99 % (ELSD) (HPLC)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 617-04-9
Summenformel C7H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 194.18
MDL-Nummer MFCD00063262
InChI-Schlüssel HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl a-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannoside, alpha-methyl-d-mannoside, alpha-methyl mannopyranoside, 1-o-methyl-alpha-d-mannopyranoside, methyl-alpha-d-mannoside, alpha-d-methyl mannoside, o1-methyl-mannose, alpha-methyl-d---mannoside
PubChem CID 101798
ChEBI CHEBI:43943
IUPAC-Name 2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxane-3,4,5-triol
SMILES COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-Methyl-D-mannopyranoside
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 186.0°C to 194.0°C
Farbe Grau oder Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 g
Spezifischer Drehzustand + 79.00 (20.00°C c=10,H2O)
Spezifische Drehung + 79.00
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless
Formelmasse 194.18
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver