Learn More
Methyl α-D-Mannopyranosid, ≥99 %, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10596184
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10596184 10 g Bernsteinfarbiges Glas 10 Gramm
10286094 25 g Bernsteinfarbiges Glas 25 Gramm
11403084 100 g Bernsteinfarbiges Glas 100 Gramm
11413084 500 g Bernsteinfarbiges Glas 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10596184 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP253010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 617-04-9 | C7H14O6 | 194.18 g/mol
Methyl α-D-mannopyranosid, ≥ 99 %
Methylα-D-Mannopyranosid wird in biochemischen Forschungsanwendungen eingesetzt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 617-04-9
Summenformel C7H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 194.18
MDL-Nummer MFCD00063262
InChI-Schlüssel HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl a-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannoside, alpha-methyl-d-mannoside, alpha-methyl mannopyranoside, 1-o-methyl-alpha-d-mannopyranoside, methyl-alpha-d-mannoside, alpha-d-methyl mannoside, o1-methyl-mannose, alpha-methyl-d---mannoside
PubChem CID 101798
ChEBI CHEBI:43943
SMILES COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl α-D-Mannopyranoside
Schmelzpunkt 193 °C bis 196 °C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung < 0.5%
Prozentgehaltsbereich ≥ 99 %
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Menge 10 g
Spezifische Drehung 76 bis 85° (+ oder -)
IUPAC-Name 2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxane-3,4,5-triol
Formelmasse 194.2
Reinheit (%) ≥ 99 %
Physikalische Form Pulver/Feststoff