Learn More
Methylα -D-Mannopyranosid, 99,3%, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11437382 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11437382 100 g
11417382 10 g
11427382 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437382 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215393780
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 617-04-9 | C7H14O6 | 194.18 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 617-04-9
Summenformel C7H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 194.18
MDL-Nummer MFCD00063262
InChI-Schlüssel HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl a-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannoside, alpha-methyl-d-mannoside, alpha-methyl mannopyranoside, 1-o-methyl-alpha-d-mannopyranoside, methyl-alpha-d-mannoside, alpha-d-methyl mannoside, o1-methyl-mannose, alpha-methyl-d---mannoside
PubChem CID 101798
ChEBI CHEBI:43943
IUPAC-Name 2-(Hydroxymethyl)-6-Methoxyoxan-3,4,5-Triol
SMILES COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl α-D-Mannopyranoside
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ∽99 %
Menge 100 g
Formelmasse 194.2
Physikalische Form Kristallpulver