Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl α-D-Mannopyranoside |
| Farbe | Weiß |
| Prozentgehaltsbereich | ∽ 99% |
| Menge | 10 g |
| Formelmasse | 194.2 |
| Physikalische Form | Kristallpulver |