Learn More
Methylcyclopentancarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15246018 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15246018 25 g 25 Gramm
15236018 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15246018 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 450920250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4630-80-2 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4630-80-2
Summenformel C7H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
MDL-Nummer MFCD00019290
InChI-Schlüssel IIHIJFJSXPDTNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentanecarboxylic acid, methyl ester, cyclopentanecarboxylic acid methyl ester, methyl cyclopentanoate, acmc-1am5n, methylcyclopentanecarboxylate, methylcyclopentane carboxylate, methyl cyclopentane carboxylate, methyl-1-cyclopentanecarboxylate, cyclopentanoic acid methyl ester, cyclopentanecarboxylic acid methyl
PubChem CID 78365
IUPAC-Name Methyl-cyclopentancarboxylat
SMILES COC(=O)C1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl cyclopentanecarboxylate
Flammpunkt 43°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 25 g
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl cyclopentanecarboxylate, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.