Learn More
Methylcyanoacetat, TRC
Artikelnummer. 30483912
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30483912 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30483912 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM29499550G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Cyanoacetate
CAS 105-34-0
Summenformel C4H5NO2
Menge 50 g
Synonym 2-Cyano-acetic Acid Methyl Ester, Cyano-acetic Acid Methyl Ester, (Methoxycarbonyl)acetonitrile, 2-Cyanoacetic Acid Methyl Ester, Cyanoacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Cyanoacetate, Methyl Cyanoethanoate, Methyl alpha-Cyanoacetate, NSC 3113, NSC 68507
InChI-Formel InChI=1S/C4H5NO2/c1-7-4(6)2-3-5/h2H2,1H3
SMILES COC(=O)CC#N
IUPAC-Name Methyl-2-cyanacetat
Molekulargewicht (g/mol) 99.09
Formelmasse 99.032