Learn More
Methylcyanoacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10617502 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10617502 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10123150 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10617502 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 148642500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 105-34-0 | C4H5NO2 | 99.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-34-0
Summenformel C4H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 99.09
MDL-Nummer MFCD00001939
InChI-Schlüssel ANGDWNBGPBMQHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanoacetate, cyanoacetic acid methyl ester, methyl cyanoethanoate, acetic acid, cyano-, methyl ester, usaf kf-22, methylester kyseliny kyanoctove, methylcyanoacetate, malonic methyl ester nitrile, acetic acid, 2-cyano-, methyl ester, methyl cyano acetate
PubChem CID 7747
ChEBI CHEBI:51928
IUPAC-Name Methyl-2-cyanacetat
SMILES COC(=O)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl cyanoacetate
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt -13°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1200g/mL
Siedepunkt 204°C to 207°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NCCH2CO2CH3
Brechungsindex 1.4170 to 1.419
Menge 250 mL
Beilstein 02, 584
Relative Dichte 1.12
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 54g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 99.09
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit