missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methylcis-11-Eicosenoat, TRC

Artikelnummer. 30009862
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30009862 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30009862 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3030201G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2390-09-2
Summenformel C21 H40 O2
Molekulargewicht (g/mol) 324.54
Synonym (11Z)-11-Eicosenoic Acid Methyl Ester, 11-Eicosenoic acid, methyl ester, (Z)- (8CI), Methyl (Z)-11-eicosenoate, Methyl 11(Z)-eicosenoate, Methyl 11-cis-eicosenoate, cis-11-Eicosenoic acid methyl ester
IUPAC-Name Methyl-(Z)-icos-11-enoat
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Gondolic Acid Methyl Ester
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C21H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h10-11H,3-9,12-20H2,1-2H3/b11-10-
Formelmasse 324.3028
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.