Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylcellulose, Viskosität 4000 cP (2%ige Lösung in Wasser)
Artikelnummer. 10287200 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10287200 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10429940 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10522174 2.5 kg Kunststofftrommel 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10287200 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 258111000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.70 CHF
    49.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 9.05 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 9004-67-5 | C20H38O11 | 454.513 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9004-67-5
Summenformel C20H38O11
Molekulargewicht (g/mol) 454.513
MDL-Nummer MFCD00081763
InChI-Schlüssel YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
PubChem CID 51063134
IUPAC-Name (5R)-2,3,4-Trimethoxy-6-(Methoxymethyl)-5-[(2S)-3,4,5-Trimethoxy-6-(Methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan
SMILES COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Methyl cellulose
Farbe Grau-Weiß
Namenshinweis Viscosity (2% Solution in Water) 3000-5600 CP
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 5% max.
Verpackung Kunststoffflasche
Merck Index 15, 6111
Viskosität 3000 to 5600cP (2% solution in water,20°C)
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.