Learn More
Methylcellulose, Viskosität 400 cP (2 % Lösung in Wasser), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10785842 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10785842 250 g Glasflasche 250 Gramm
10681366 50 g Glasflasche 50 Gramm
10230130 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10785842 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 428432500
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 9004-67-5 | C20H38O11 | 454.513 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-67-5
Summenformel C20H38O11
Molekulargewicht (g/mol) 454.513
MDL-Nummer MFCD00081763
InChI-Schlüssel YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
PubChem CID 51063134
IUPAC-Name (5R)-2,3,4-Trimethoxy-6-(Methoxymethyl)-5-[(2S)-3,4,5-Trimethoxy-6-(Methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan
SMILES COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl cellulose
Namenshinweis Viscosity 400 cP (2% solution in water)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 g
Merck Index 15,6111
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,insoluble in acetone,alcohol,ether,chloroform,and toluene