Learn More
Methylcellulose, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11477792 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11477792 500 g
11487792 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477792 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215549690
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Methylcellulose, weißes Pulver
  • Es wird verwendet als Ersatz für wasserlösliche Gummis, um Papier in Klebstoffen fettabweisend zu machen, als Verdickungsmittel in Kosmetika, als Schutzkolloid in Emulsionen, als Bindemittel und Stabilisator in Lebensmitteln, als Füllstoff bei der Herstellung von Diätnahrungsmitteln, als pharmazeutischer Hilfsstoff (Suspensionsmittel) und als Abführmittel.
  • Es handelt sich um eine aus Cellulose gewonnene chemische Verbindung. Es handelt sich in reiner Form um ein hydrophiles weißes Pulver, das sich in kaltem (aber nicht in heißem) Wasser auflöst und eine klare, viskose Lösung oder ein Gel bildet.
  • Es wird als Verdickungsmittel und Emulgator in verschiedenen Lebensmitteln und Kosmetikprodukten verwendet. Es ist unverdaulich, nicht giftig und kein Allergen.
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-67-5
Summenformel C20H38O11
MDL-Nummer MFCD00081763
Synonym Cellulose methyl ether, Methocel MC, Cellothyl, Syncelose
PubChem CID 51063134
IUPAC-Name (5R)-2,3,4-Trimethoxy-6-(Methoxymethyl)-5-[(2S)-3,4,5-Trimethoxy-6-(Methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan
SMILES COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Specifica
Chemischer Name oder Material Methyl Cellulose
Namenshinweis Viskosität der wässrigen Lösung von 2 % bei 25 °C: 4.000 cps
Farbe Weiß
pH 6.7
Verlust bei Trocknung ≤5,0%
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Löslich in kaltem Wasser. Unlöslich in heißem Wasser.
InChI-Schlüssel YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
Molekulargewicht (g/mol) 454.513
Güte Zellkultur
Physikalische Form Pulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.