Learn More
Methylcarbazat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451928
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11451928 500 g 500 Gramm
11441928 100 g 100 Gramm
11461928 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11451928 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14548.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 6294-89-9 | C2H6N2O2 | 90.08 g/mol
Methyl carbazate was used in the preparation of methyl 3-(4-methyl-benzyl-idene)carbazate. It was also used in the synthesis of imidazo[1,5-d][1,2,4]triazines. It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylcarbazat wurde bei der Herstellung von Methyl 3-(4-Methyl-Benzyliden)Carbazat verwendet. Es wurde auch bei der Synthese von Imidazo[1,5-d][1,2,4]Triazinen verwendet. Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6294-89-9
Summenformel C2H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 90.08
MDL-Nummer MFCD00007594
InChI-Schlüssel WFJRIDQGVSJLLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl carbazate, methyl hydrazinecarboxylate, methyl hydrazinocarboxylate, methoxycarbohydrazide, methylcarbazate, hydrazinecarboxylic acid, methyl ester, carbomethoxyhydrazide, methyl hydrazinoformate, methoxycarbonyl hydrazine, carbazic acid methyl ester
PubChem CID 80519
IUPAC-Name Methyl-N-aminocarbamat
SMILES COC(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl carbazate
Schmelzpunkt 70°C to 73°C
Geruch Weak
Menge 500 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1679395
Formelmasse 90.08
Reinheit (%) 98%