Learn More
Methylcaprat ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10696654 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10696654 100 g Glasflasche 100 Gramm
10425475 25 g Glasflasche 25 Gramm
10197183 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10696654 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 385551000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 110-42-9 | C11H22O2 | 186.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-42-9
Summenformel C11H22O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.30
MDL-Nummer MFCD00009580
InChI-Schlüssel YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl caprate, decanoic acid, methyl ester, methyl caprinate, capric acid methyl ester, decanoic acid methyl ester, methyl-n-caprate, uniphat a30, metholene 2095, methyl n-decanoate, methyl n-caprate
PubChem CID 8050
IUPAC-Name Methyldecanoat
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl caprate
Schmelzpunkt -18°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8710g/mL
Siedepunkt 226°C
Flammpunkt 90°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)8CO2CH3
Brechungsindex 1.4240 to 1.4270 (20°C, 589nm)
Menge 100 g
Relative Dichte 0.871
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble
Formelmasse 186.29
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl caprate
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.