Learn More
Methylbutylacetat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362277
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11362277
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09826.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 30414-54-1 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30414-54-1
Summenformel C7H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 144.17
MDL-Nummer MFCD00040995
InChI-Schlüssel SJPCQNABHNCLPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl butyrylacetate, methyl 3-oxocaproate, 3-oxohexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, 3-oxo-, methyl ester, methyl 3-ketohexanoate, butyrylacetic acid methyl ester, 3-oxo-hexanoic acid methyl ester, bem, acmc-1ahmy, ksc497e5t
PubChem CID 121700
IUPAC-Name Methyl-3-oxohexanoat
SMILES CCCC(=O)CC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl butyrylacetate
Schmelzpunkt -43°C
Dichte 1.037
Siedepunkt 85°C to 90°C (5 mmHg)
Flammpunkt 90°C (194°F)
Brechungsindex 1.426
Menge 100 g
Beilstein 636165
Formelmasse 144.17
Reinheit (%) ≥98%