Learn More
Buttersäuremethylester, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386856
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11386856 500 mL 500 Milliliter
11376856 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386856 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04250.AP
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 623-42-7 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Methyl butyrate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylbutyrat (Buttersäuremethylester) ist ein wichtiger Ausgangsstoff bzw. ein Zwischenprodukt für die organische Synthese und die Pharmazie, Agrochemie und Farbenindustrie.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-42-7
Summenformel C5H10O2.
Molekulargewicht (g/mol) 102.13
MDL-Nummer MFCD00009391
InChI-Schlüssel UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl butyrate, butanoic acid, methyl ester, methyl n-butyrate, butyric acid, methyl ester, methyl n-butanoate, butyric acid methyl ester, methyl-n-butyrate, n-butyric acid methyl ester, methyl butyrate natural, unii-cgx598508o
PubChem CID 12180
IUPAC-Name Methylbutanoat
SMILES CCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl butyrate
Schmelzpunkt -85°C to -84°C
Dichte 0.898
Siedepunkt 100°C to 102°C
Flammpunkt 11°C (51°F)
Brechungsindex 1.386
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1237
Beilstein 1740743
Merck Index 14,6035
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 102.14
Reinheit (%) ≥98%