Learn More
Methylbromacetat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423294
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11423294
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10605.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 96-32-2 | C3H5BrO2 | 152.975 g/mol
Methyl bromoacetate is used in the synthesis of coumarins and cis-cyclopropanes. It reacts with the conjugate base of (methylmethoxycarbene)pentacarbonylchromium(0) to prepare alkylated carbene complexes. Further, it is used to make vitamins and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylbromoacetat wird bei der Synthese von Kumarinen und Cis-Cyclopropanen verwendet. Reagiert mit der konjugierten Basis von (Methylmethoxycarbene)pentacarbonylchrom(0) zu alkylierten Carbenkomplexen. Darüber hinaus Verwendung zur Herstellung von Vitaminen und Pharmazeutika.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol, Äther und Aceton. Geringfügig mischbar mit Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-32-2
Summenformel C3H5BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 152.975
MDL-Nummer MFCD00000189
InChI-Schlüssel YDCHPLOFQATIDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl bromoacetate, bromoacetic acid methyl ester, methyl monobromoacetate, acetic acid, bromo-, methyl ester, methyl alpha-bromoacetate, methylbromoacetate, acetic acid, 2-bromo-, methyl ester, methylester kyseliny bromoctove, methyl .alpha.-bromoacetate, methylester kyseliny bromoctove czech
PubChem CID 60984
IUPAC-Name Methyl-2-bromacetat
SMILES COC(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl bromoacetate
Schmelzpunkt -50°C
Dichte 1.655
Siedepunkt 144°C to 145°C
Flammpunkt 62°C (143°F)
Geruch Pungent
Strukturformel BrCH2CO2CH3
Brechungsindex 1.4585
Menge 50 g
UN-Nummer UN2643
Beilstein 506256
Löslichkeitsinformationen Miscible with methanol,ether and acetone. Slightly miscible with water
Formelmasse 152.98
Reinheit (%) ≥98%