Learn More
Methyl-β-D-Glucopyranosid-Hemihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10772671 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 10772671
Marke: Thermo Scientific Acros 270920250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7000-27-3 | 0·5 H2O | 203.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl-β-D-glucopyranoside hemihydrate
Namenshinweis 99%
CAS 7000-27-3
Schmelzpunkt 111°C to 113°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel 0·5 H2O
MDL-Nummer MFCD00149442
Menge 25 g
Spezifischer Drehzustand −34.2° (20°C c=1,water)
Spezifische Drehung -34.2
Synonym methyl beta-d-glucoside, methyl beta-d-glucopyranoside, beta-methylglucoside, o1-methyl-glucose, beta-methyl-d-glucoside, methyl-beta-d-glucopyranoside, 1-o-methyl-beta-d-glucopyranoside, beta-d-methylglucopyranoside, methyl-beta-d-glucopyranoside hemihydrate, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-methoxytetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless
InChI-Schlüssel QFDRIBVAVJNJDT-DEOAAGHXSA-N
SMILES COC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O.O
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-Methoxyoxane-3,4,5-Triol;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 203.19
PubChem CID 75487602
Formelmasse 203.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver