Learn More
Methyl-Benzoylformat 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10685172 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10685172 25 g Glasflasche 25 Gramm
10771745 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10685172 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 126370250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 15206-55-0 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15206-55-0
Summenformel C9H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
MDL-Nummer MFCD00008443
InChI-Schlüssel YLHXLHGIAMFFBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl benzoylformate, methyl phenylglyoxylate, methyl oxophenylacetate, methyl phenylglyoxalate, benzoylformic acid methyl ester, methylbenzoylformate, phenylglyoxylic acid methyl ester, phenylglyoxylic acid, methyl ester, benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, methyl ester, unii-23f2045stg
PubChem CID 84835
ChEBI CHEBI:84256
IUPAC-Name methyl 2-oxo-2-phenylacetate
SMILES COC(=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl benzoylformate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 16°C
Farbe Gelb
Dichte 1.1500g/mL
Siedepunkt 246°C to 248°C
Flammpunkt 77°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5COCO2CH3
Brechungsindex 1.5250 to 1.527
Menge 25 g
Beilstein 10, 657
Relative Dichte 1.15
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.02g/L (20°C)
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit