Learn More
(Methylbenzoat)tricarbonylchrom, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11418540
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11418540 1 g 1 Gramm
11408540 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11418540 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044368.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Katalysator für die Hydrierung ungesättigter Fette
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12125-87-0
Summenformel C11H8CrO5
Molekulargewicht (g/mol) 272.18
MDL-Nummer MFCD00009957
InChI-Schlüssel GEALMZJLYGNHRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl benzoate tricarbonylchromium, tricarbonyl methyl benzoate chromium
PubChem CID 11780645
SMILES [Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].COC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Methyl benzoate)tricarbonylchromium
Schmelzpunkt 95°C to 96°C
Farbe Orange
Menge 1 g
UN-Nummer UN3466
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
IUPAC-Name tris(Methanidylidyneoxidanium)methylbenzoatchrom
Formelmasse 272.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallin