Learn More
(Methylbenzoat)tricarbonylchrom, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (Methyl benzoate)tricarbonylchromium |
| Schmelzpunkt | 95°C to 96°C |
| Farbe | Orange |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3466 |
| Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
| IUPAC-Name | Kohlenmonoxid;chrom;methylbenzoat |
| Formelmasse | 272.18 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Kristallin |