Learn More
Methylbenzoat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10161910 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10161910 500 mL 500 Milliliter
10478600 2.5 L 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10161910 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. M/4460/PB08
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 93-58-3
Summenformel C8H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer 8421
InChI-Schlüssel QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzoate, benzoic acid, methyl ester, clorius, benzoic acid methyl ester, niobe oil, oil of niobe, methyl benzenecarboxylate, essence of niobe, oniobe oil, oxidate le
PubChem CID 7150
ChEBI CHEBI:72775
IUPAC-Name Methyl-benzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Schmelzpunkt -12°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 198°C
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Menge 500 mL
Formelmasse 136.15g/mol
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl benzoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /