Learn More
Methylbenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10081410 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
10 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10081410 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10102990 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
11964971 10 L Plastikeimer 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10081410 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 126340025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.00 CHF
    149.65 CHF / 2.5 Liter
    Sparen 16.35 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 93-58-3 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-58-3
Summenformel C8H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
InChI-Schlüssel QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzoate, benzoic acid, methyl ester, clorius, benzoic acid methyl ester, niobe oil, oil of niobe, methyl benzenecarboxylate, essence of niobe, oniobe oil, oxidate le
PubChem CID 7150
ChEBI CHEBI:72775
IUPAC-Name Methyl-benzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl benzoate
Azidität 1mg KOH/g max.
Schmelzpunkt -12.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0800g/mL
Siedepunkt 198.0°C to 199.0°C
Flammpunkt 77°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CO2CH3
Brechungsindex 1.5160 to 1.5180
Menge 2.5 L
Beilstein 09,109
Merck Index 15,6098
Relative Dichte 1.08
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,methanol and ether
Viskosität 1.94 mPa.s (23°C)
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl benzoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /