Learn More
Methylbenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459573
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11459573 1000 g 1000 Gramm
11469573 250 g -
11479573 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459573 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12404.0B
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 93-58-3 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Methyl benzoate is used in perfumery. It also finds use as a solvent. It acts as an intermediate and odor agents. Further, it is used to attract insects such as orchid bees. It is also used for cellulose esters, cellulose ethers, synthetic resin and rubber solvent and polyester fibers to assist in the preparation of flavor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzoesäuremethylester wird in der Parfümherstellung verwendet. Es findet auch Verwendung als Lösungsmittel. Es fungiert als Zwischenprodukt und Geruchsstoff. Weiterhin wird es verwendet, um Insekten wie Orchideenbienen anzuziehen. Es wird auch für Celluloseester, Celluloseether, Kunstharz und Gummilösungsmittel sowie Polyesterfasern verwendet, um bei der Herstellung von Geschmacksstoffen zu helfen.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-58-3
Summenformel C8H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00008421
InChI-Schlüssel QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzoate, benzoic acid, methyl ester, clorius, benzoic acid methyl ester, niobe oil, oil of niobe, methyl benzenecarboxylate, essence of niobe, oniobe oil, oxidate le
PubChem CID 7150
ChEBI CHEBI:72775
IUPAC-Name Methyl-benzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl benzoate
Schmelzpunkt -12°C
Dichte 1.094
Siedepunkt 198°C to 200°C
Flammpunkt 82°C (179°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.517
Menge 1000 g
Beilstein 1072099
Merck Index 14,6024
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl benzoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl benzoate