missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methylbenzolsulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7027618
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
80-18-2
C7H8O3S
172.20
MFCD00014737
CZXGXYBOQYQXQD-UHFFFAOYSA-N
benzenesulfonic acid, methyl ester, methyl benzenesulphonate, methyl besylate, methylbenzenesulfonate, ccris 9156, benzenesulfonic acid methyl ester, methyl benzene sulfonate, methyl ester of benzenesulphonic acid, methylbenzene sulfonate, pubchem22730
6630
Methylbenzolsulfonat
COS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
80-18-2
C7H8O3S
172.20
MFCD00014737
CZXGXYBOQYQXQD-UHFFFAOYSA-N
benzenesulfonic acid, methyl ester, methyl benzenesulphonate, methyl besylate, methylbenzenesulfonate, ccris 9156, benzenesulfonic acid methyl ester, methyl benzene sulfonate, methyl ester of benzenesulphonic acid, methylbenzene sulfonate, pubchem22730
6630
Methylbenzolsulfonat
COS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1

Methyl benzenesulfonate is a sulfonate ester which acts as a potential genotoxic impurity in drug substances. Further, it exerts genotoxic effects in bacterial and mammalian cell systems.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Methylbenzolsulfonat ist ein Sulfonatester, der als potenzielle genotoxische Verunreinigung in Drogen wirkt. Darüber hinaus gibt es genotoxische Wirkungen in Zellsystemen von Bakterien und Säugetieren.

Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform, Methanol, Ethanol und Ether. Nicht mit Wasser mischbar.

Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl benzenesulfonate
Schmelzpunkt -4°C
Dichte 1.269
Siedepunkt 280°C
Flammpunkt 143°C (289°F)
Brechungsindex 1.5165
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 908448
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform,methanol,ethanol and ether. Immiscible with water.
Formelmasse 172.2
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'