missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl-Alpha-D-Mannopyranosid, TRC

Artikelnummer. 30179723
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179723 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30179723 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM31750010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 617-04-9
Summenformel C7 H14 O6
Molekulargewicht (g/mol) 194.18
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-Methoxyoxan-3,4,5-Triol
SMILES CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl-alpha-D-mannopyranoside
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6+,7+/m1/s1
Formelmasse 194.079
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.