Learn More
Methyl-alpha-D-Mannopyranosid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474543
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474543 100 g 100 Gramm
11464543 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474543 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11533.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.18 CHF
    130.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 31.53 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 617-04-9 | C7H14O6 | 194.18 g/mol
Methyl a-D-mannopyranoside Is a competitor inhibitor of the binding of mannose by Escherichia coli. It is also used as a pharmaceutical raw material, health care product and intermediate. It is also been used as Animal Pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-alpha-D-mannopyranosid ist ein Konkurrent-Inhibitor der Bindung von Mannose durch Escherichia coli. Verwendung auch als pharmazeutischer Rohstoff, Gesundheitsprodukt und Zwischenprodukt. Darüber hinaus Verwendung als Tiermedikament.
Löslichkeit
Leicht löslich in Methanol und Wasser. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starkem Oxidationsmittel fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 617-04-9
Summenformel C7H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 194.18
MDL-Nummer MFCD00063262
InChI-Schlüssel HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl a-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannoside, alpha-methyl-d-mannoside, alpha-methyl mannopyranoside, 1-o-methyl-alpha-d-mannopyranoside, methyl-alpha-d-mannoside, alpha-d-methyl mannoside, o1-methyl-mannose, alpha-methyl-d---mannoside
PubChem CID 101798
ChEBI CHEBI:43943
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-Methoxyoxan-3,4,5-Triol
SMILES COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl-alpha-D-mannopyranoside
Schmelzpunkt 193°C to 196°C
Menge 100 g
Beilstein 81566
Löslichkeitsinformationen It is easily soluble in methanol,water. Insoluble in ether.
Optische Drehung +79° (c=10 in water)
Formelmasse 194.18
Reinheit (%) 99%