Learn More
Methyl-α-D-Glucopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30466401
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30466401 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30466401 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM30850025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl a-D-Glucopyranoside
CAS 97-30-3
Summenformel C7 H14 O6
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6-,7+/m1/s1
SMILES CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-methoxyoxan-3,4,5-triol
Molekulargewicht (g/mol) 194.18
Formelmasse 194.079