Learn More
Methyl-alpha-D-glucopyranosid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464104
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464104 500 g 500 Gramm
11454104 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464104 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12484.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 97-30-3 | C7H14O6 | 194.183 g/mol
Methyl alpha-D-glucopyranoside is a biochemical used to vary echo decay times in a study that assessed the effects of cryoprotection on the structure and activity of p21ras. It is also used in a study to investigate saccharide-mediated protection of chaotropic-induced deactivation of concanavalin A.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylalpha-D-Glucopyranosid ist eine biochemische Methode, die zur Änderung der Echozerfallszeiten in einer Studie verwendet wird, in der die Auswirkungen des Kryoschutzes auf die Struktur und Aktivität von P21ras bewertet wurden. Wird auch in einer Studie zur Untersuchung von saccharidvermitteltem Schutz von chaotropisch-induzierter Deaktivierung von Concanavalin A verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich im Äther
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist von Natur aus hygroskopisch. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-30-3
Summenformel C7H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 194.183
MDL-Nummer MFCD00064086
InChI-Schlüssel HOVAGTYPODGVJG-IECVIRLLSA-N
Synonym methyl alpha-d-glucopyranoside, methyl alpha-d-glucoside, alpha-methylglucoside, alpha-methyl-d-glucoside, alpha-methyl d-glucose ether, methyl-alpha-d-glucopyranoside, alpha-d-methylglucoside, me alpha-glc, alpha-d-methyl glucoside, unii-qcf122nf3r
PubChem CID 7568545
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-methoxyoxan-3,4,5-triol
SMILES COC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl alpha-D-glucopyranoside
Schmelzpunkt 166°C to 171°C
Dichte 1.46
Menge 500 g
Beilstein 81568
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,6080
Löslichkeitsinformationen Soluble in water; Insoluble in ether
Optische Drehung +159° (c=10 in Water)
Formelmasse 194.18
Reinheit (%) ≥98%